Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de microcentrífuga
Diseñadas para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml. Gradillas para tubos de microcentrífuga BrandTech™ BRAND™ de polipropileno esterilizable en autoclave con rango de temperatura de funcionamiento entre - 20 °C y + 90 °C. Las versiones de 84 y 128 tubos son apilables y aptas para tubos de 1,5 ml y la versión de 20 tubos acepta tubos de 1,5 ml o de 0,5 ml con un adaptador. Todas las versiones cuentan con posiciones numeradas.
14.65€ - 87.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubos para microcentrífuga |
---|---|
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Posiciones | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12095322
|
BRAND™
4341052 |
Rojo | 128 | 5/paq. |
87.15€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10203351
|
BRAND™
4341002 |
Rojo | 84 | 5/paq. |
87.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10354741
|
BRAND™
780605 |
Blanco | 20 | 1 |
14.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñadas para sujetar tubos de microcentrífuga de 1,5 ml.Las gradillas para tubos de microcentrífuga BrandTech™ BRAND™ son de polipropileno esterilizable en autoclave con un intervalo de temperatura de funcionamiento entre -20 °C y 90 °C.Las versiones de 84 tubos y 128 tubos se ajustan a tubos de 1,5 ml y son apilables con marcas alfanuméricas, mientras que la versión de 20 tubos tiene posiciones numeradas y se ajustan a tubos de 1,5 ml o tubos de 0,5 ml con un adaptador.
- Fabricadas con polipropileno esterilizable en autoclave (121°C, 2 bar; conforme con DIN EN 285).
- Gradillas de microcentrífuga BRAND™ disponibles en versiones de 20, 84 y 128 tubos.
- Las versiones de 84 y 128 tubos aceptan tubos de 1.5 ml y son apilables con marcas alfanuméricas
- Escala de temperatura de funcionamiento de - 20°C a + 90°C.
- La versión de 20 tubos tiene posiciones numeradas y aceptará tubos de 1.5 ml o 0.5 ml con un adaptador (n.º de cat. 780608).
- También acepta tubos de microcentrífuga de otros fabricantes.
Especificaciones
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
Polipropileno |