Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífugas de las series MicroCL 17 y 21
Realice rápidamente protocolos sencillos o complejos. Productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un solo instrumento de laboratorio compacto y fácil de usar.
Marca: Thermo Scientific™ 75002549
2424.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21629" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice rápidamente protocolos sencillos o complejos con las microcentrífugas Thermo Scientific™ MicroCL 17 y 21. Cuando se combinan con nuestra amplia selección de rotores, ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio compacto y fácil de utilizar.
Características:
- Aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre de centrífuga rápido con tapa de un solo clic
- Diseño elegante, ligero y que ahorra espacio
- Duradero y de fácil limpieza y mantenimiento
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE
Especificaciones
24 x 1.5/2 mL | |
21,100 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
Centrífuga MicroCL 21, con ventilación | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm) | |
Thermo Scientific | |
230 V |
14,800 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca | |
230 V 50/60 Hz | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
23.1lb. (10.5 kg) | |
50/60 Hz | |
Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.