Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífugas de las series MicroCL 17 y 21
Realice rápidamente protocolos sencillos o complejos. Productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un solo instrumento de laboratorio compacto y fácil de usar.
3030.00€ - 3140.00€
Especificaciones
Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vel. máx | 14800 rpm |
RCF máx. | 21.100 x g |
Nivel de ruido | 56 dB(A) |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Incluye | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad | Incluye | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17845537
|
Thermo Scientific™
75002549 |
MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated | 24 x 1.5/2 mL | Dual Row 18 x 2.0/0.5mL rotor with screw-on lid | 230 V |
3030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10112074
|
Thermo Scientific™
75002465 |
Centrífuga MicroCL 21, con ventilación | 24 x 1,5/2 ml | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal | 230 V |
3140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Realice rápidamente protocolos sencillos o complejos con las microcentrífugas Thermo Scientific™ MicroCL 17 y 21. Cuando se combinan con nuestra amplia selección de rotores, ofrecen productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio compacto y fácil de utilizar.
Características:
- Aceleración excepcional de hasta 21.000 x g en 12 segundos
- Las versiones refrigeradas enfrían en solo 9 minutos
- La tapa del rotor de biocontención Thermo Scientific™ ClickSeal™ se abre y cierra mediante «clics», lo que garantiza una contención segura de las muestras
- Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química
- Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso
- Diseño resistente que garantiza años de servicio fiable
- Fácil limpieza y mantenimiento
Gama de rotores:
- Rotor de 24 × 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
- Rotor de 36 × 0,5 ml con tapa enroscable
- Rotor de doble fila de 18 x 2/0,5 ml con tapa enroscable
- Rotor PCR 8 × 8 con tapa enroscable
- Rotor PCR 4 × 8 con tapa de biocontención ClickSeal
- Rotor para hematocrito
- Dos opciones de FCR (17.000 × g/21.100 × g)
- Los modelos refrigerados (17R y 21R) disponen de control de temperatura de -9° a +40 °C
Información para pedidos:
Biocontención, hematocrito, rotores para PCR y de doble fila, las tapas y los adaptadores para tubos están disponibles por separado.
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 pulg) | |
Thermo Scientific |
14800 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga MicroCL 21, con ventilación | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
23,1lb 10,5 kg |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.