Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Supor™ Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4803
Detalles adicionales : Peso : 2.00450kg
Descripción
- Sencillo método de extracción del embudo para acceder a la membrana: sin dobleces, lo que implica menos RSI y desgarros de la membrana
- Rendimiento de membrana probado
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
100 mL | |
50/paquete | |
Cuadriculado |
0,2 μm | |
Sterile | |
Supor (PES) |