Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Supor™ Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
255.00€ - 503.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tamaño de poro | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tamaño de poro | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17184401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4803 |
Cuadriculado | 0,2 μm | 100 mL |
503.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4806 |
Plano | 0,2 μm | 100 mL |
444.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17184421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4852 |
Cuadriculado | 0,45 μm | 100 mL |
357.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17114421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4818 |
Cuadriculado | 0,2 μm | 300 mL |
255.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17134421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4828 |
Cuadriculado | 0,45 μm | 300 mL |
255.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
- Proven membrane performance
- For research use only
Especificaciones
Estéril | |
Supor (PES) |