Learn More
Ansell™ Monos de trabajo MicroGard™ FR con capucha Código de producto.: 15596424
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell™ Monos de trabajo MicroGard™ FR con capucha
Código de producto. 15596424 Tienda Ansell Productos
3XL
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
3XL
MicroGard™ FR nunca debe usarse en aislamiento para protección pirorretardante. Lleve siempre encima de la parte superior de las prendas que alcancen el índice EN533 2 o superior.
Código de producto. 15596424
Marca: Ansell™ BL95S0011107
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MicroGard™ FR nunca debe usarse en aislamiento para protección pirorretardante. Lleve siempre encima de la parte superior de las prendas que alcancen el índice EN533 2 o superior.
Designed to be worn over woven thermal protective garments such as NOMEX™ Ansell Microgard™ FR is a flame retardant material offering protection from particulates and light liquid splash without compromising worker protection in the event of a flash fire*.
  • Mono con capucha de 2 piezas, costuras cosidas, capucha elástica, muñecas, cintura y tobillos
  • 2Cremallera delantera con cubrecremallera
  • Tejido de Sontara/pasta de madera/poliéster tratado pirorretardante
  • 3-costuras superbloqueadas de hilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 3XL
Material Laminado de barrera multicapa
Color Azul
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Hood Type 2 paneles
Tipo de tapón Cremallera doble delantera con cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad Los modelos con n.º III Tipo 5 y 6,533 Índice en 1, en1073-2, en1149-1
N.º de bolsillos Ninguno
Modelo Incluye capucha
Título del producto
Ansell™ Monos de trabajo MicroGard™ FR con capucha >