Learn More
Fisherbrand™ Discos de filtro de fibra Microglass
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los discos de filtro de microvidrio Fisherbrand™ no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto al ácido fluorhídrico).
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11714626
  • 66.15€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No contienen aglutinantes
  • Aptos para su uso hasta a 500 °C
  • No se ven afectados por la humedad
  • Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
  • Alta capacidad de carga
  • Alta pureza química
  • Fabricados con agua desmineralizada
  • Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
  • Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
  • Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
  • Ensayo de unión del ligando
  • Monitorización de la contaminación del aire
  • Prefiltros de membrana
  • Pruebas de radioinmunología
  • Sólidos suspendidos en agua, humos
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Recogida de células
  • Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
Especificaciones
75 g/m2
Disco simple
0,7 μm
Control de la contaminación del aire, separación del hollín antes de los analizadores de gases, compatible con el pesaje en los secadores y análisis de equilibrio
Paquete de 50
500°C
0,45 mm
90 mm
Microfiltración
Vidrio de borosilicato
De 310 s
263
No higroscópico
0,017 in
Filtro