Learn More
Fisherbrand™ Discos de filtro de fibra Microglass
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los discos de filtro de microvidrio Fisherbrand™ no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto al ácido fluorhídrico).
46.10€ - 99.05€
Especificaciones
Peso base | 75 g/m2 |
---|---|
Tipo de filtro | Microfiltrado |
Formato | Disc |
Tamaño de poro | 0.7μm |
Tiempo de filtración | 310 sec. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11724626
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
71.80€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708563
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
88.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11714626
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
66.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11778553
|
Fisherbrand™
|
55mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11784093
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11735265
|
Fisherbrand™
|
37mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- No contienen aglutinantes
- Aptos para su uso hasta a 500 °C
- No se ven afectados por la humedad
- Aptos para microfiltración gracias a sus fibras finas
- Alta capacidad de carga
- Alta pureza química
- Fabricados con agua desmineralizada
- Alta permeabilidad al aire
Aplicaciones:
- Filtración de agua industrial, algas de agua dulce, agua potable, proteínas, muestras para HPLC, disolventes
- Contenido de sedimentos en productos derivados del petróleo
- Ensayo de unión del ligando
- Monitorización de la contaminación del aire
- Prefiltros de membrana
- Pruebas de radioinmunología
- Sólidos suspendidos en agua, humos
- Recuento de centelleo de líquidos
- Recogida de células
- Contenido de grasa en productos lácteos
Especificaciones
75 g/m2 | |
Disc | |
310 sec. | |
Non-hygroscopic | |
0.45 mm |
Microfiltrado | |
0.7μm | |
263 | |
500°C | |
Filter |