Learn More
Fisherbrand™ Discos de filtro de fibra Microglass
Fabricados con fibras de microvidrio de borosilicato al 100 %. Los discos de filtro de microvidrio Fisherbrand™ no son higroscópicos pero sí biológicamente inertes. Muestran resistencia química a la mayoría de disolventes y reactivos (excepto al ácido fluorhídrico).
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11784093
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Contains no binder
  • Suitable for use at and up to 500°C
  • Not affected by humidity
  • Suitable for micro-filtration due to fine fibers
  • High-loading capacity
  • High chemical purity
  • made with demineralized water
  • High permeability to air
Applications:
  • Filtration of industrial water, fresh water algae, drinking water, Proteins, samples for HPLC, solvents
  • Sediments content in petroleum products
  • Ligand binding test
  • Air pollution monitoring
  • Membranes pre-filters
  • Radio-immuno tests
  • Suspended solids in water, smokes
  • Liquid scintillation counting
  • Cells collection
  • Grease content in dairy products
Especificaciones
Especificaciones
75 g/m2
Disc
0.7μm
Air pollution control, separation of soot before gas analyzers, support weighing in the balance analyzes and dryers
Non-hygroscopic
0.017 in.
Filter
Microfiltrado
Vidrio de borosilicato
310 sec.
263
500°C
0.45 mm
124 mm