Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 261
Confeccionados con fibras de microvidrio borosilicatado al 100 % y sin aglutinante. Los filtros de microvidrio borosilicatado Fisherbrand™ son especialmente adecuados para la microfiltración gracias a sus fibras muy finas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15120kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11744083
  • 108.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gran capacidad de carga
  • Excelentes niveles de retención de partículas (tamaño de poro de 0,7 a 2,7 μm)
  • Resistencia química a muchos disolventes y reactivos
  • No higroscópico y biológicamente inerte
  • Alta permeabilidad contra el paso del aire
  • Aptos para su uso hasta a 500 °C
Aplicaciones: filtración de aguas industriales, ensayo de unión del ligando, filtrado de proteínas, pruebas de radioinmunología, sólidos suspendidos en agua (norma EN872), filtración de agua potable, recogida de células
Especificaciones
Especificaciones
52 g/m2
Disco simple
1,2 μm
Filtrado de aguas industriales, ensayo de unión del ligando, filtrado de proteínas, pruebas de radioinmunología, sólidos suspendidos en agua, filtrado de agua potable, recogida de células
No higroscópico
0,01 in
Filtro
Microfiltración
Vidrio de borosilicato
100 seg
261
500°C
0,26 mm
150 mm