Learn More
Fisherbrand™ Filtros de fibra Microglass, grado 261
Confeccionados con fibras de microvidrio borosilicatado al 100 % y sin aglutinante. Los filtros de microvidrio borosilicatado Fisherbrand™ son especialmente adecuados para la microfiltración gracias a sus fibras muy finas.
13.70€ - 108.00€
Especificaciones
Peso base | 52 g/m2 |
---|---|
Formato | Disco simple |
Tamaño de poro | 1,2 μm |
Tiempo de filtración | 100 s |
Para utilizar con (aplicación) | Filtrado de aguas industriales, ensayo de unión del ligando, filtrado de proteínas, pruebas de radioinmunología, sólidos suspendidos en agua, filtrado de agua potable, recogida de células |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11512083
|
Fisherbrand™
|
25 mm | Vidrio borosilicatado | Disco simple |
13.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11704083
|
Fisherbrand™
|
47 mm | Vidrio de borosilicato | Disco simple |
43.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11532083
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Vidrio de borosilicato | Disco simple |
28.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11714083
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Vidrio borosilicatado | Disco simple |
91.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11724083
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Vidrio de borosilicato | Disco simple |
56.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11734083
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Vidrio de borosilicato | Disco simple |
56.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11744083
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Vidrio de borosilicato | Disco simple |
108.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11735255
|
Fisherbrand™
|
55mm | Borosilicate Glass Microfiber | Disc |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11881733
|
Fisherbrand™
|
28 mm | Vidrio de borosilicato | Disc |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Alta capacidad de carga
- Excelentes niveles de retención de partículas (tamaño de poro de 0.7 a 2.7 μm)
- Resistencia química a numerosos disolventes y reactivos
- No higroscópicos y biológicamente inertes
- Alta permeabilidad contra el paso de aire
- Adecuados para su uso a 500 °C y superior
Especificaciones
52 g/m2 | |
1,2 μm | |
Filtrado de aguas industriales, ensayo de unión del ligando, filtrado de proteínas, pruebas de radioinmunología, sólidos suspendidos en agua, filtrado de agua potable, recogida de células | |
500 °C |
Disco simple | |
100 s | |
261 | |
0,26 mm |