Learn More
Micronova™ Cepillos para frascos M-Zone™
Cepillos para frascos codificados por colores
Marca: Micronova™ BRWH-66
Descripción
Una gama de cepillos para frascos codificados por colores con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas para una limpieza versátil y agresiva de botellas y diversos equipos de producción y laboratorio.
Los cepillos para botellas Micronova M-Zone™ son cepillos multiuso con cerdas de poliéster redondeadas y rígidas y mangos de plástico de 30 o 40 cm (16 o 12 pulg.) de fácil agarre. Diseñados para limpiar botellas y otros equipos de laboratorio y producción.
- Cepillos para botellas de plástico, codificados por colores y multiuso
- Cerdas de poliéster rígidas y duraderas
- Asa de plástico de fácil agarre
- Para una limpieza versátil y agresiva de botellas y equipos
- Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
- Disponible en azul, verde, rojo, blanco y amarillo
Especificaciones
Cepillo para frascos | |
Suave | |
Plástico | |
Curved | |
Rounded, white, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, white, plastic handle with rounded end. | |
Se envía a temperatura ambiente | |
Blanco | |
2,5 pulg. | |
12 x 2.5 x 2.5 in. (30.4 x 6.3 x 6.3 cm) | |
Non-filtered | |
Cepillo para limpiar los tubos y las piezas pequeñas | |
6.3 cm | |
12 in | |
4.5 in. | |
30,5 cm | |
11.4 cm | |
Polypropylene, Polyester | |
12/Cs. | |
16 x 10 x 6 in. | |
6,4 cm |
Poliéster | |
No | |
Round | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved | |
Mantener a temperatura ambiente | |
6,4 cm | |
No | |
No | |
2.5 in. | |
Handle/Included, Part of Brush | |
2.5 in. | |
7.5 in. | |
6.3 cm | |
19.1 cm | |
Each brush single bagged | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
2,5 in |