Learn More
Micronova™ Limpiador de suelo NovaClean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Detergente concentrado para salas limpias multiuso diseñado para su uso entre aplicaciones desinfectantes y para la eliminación de residuos. Libre de iones móviles, esta fórmula es eficaz en la mayoría de las superficies, incluyendo suelos conductores y aplicaciones de semiconductores.
Marca:  Micronova™ NC1-5G
431.24 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12887053
  • 454.00€ / 18.90 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El limpiador de suelo Micronova NovaClean™ es un detergente para salas limpias de uso general con buena pureza y filtración, ideal para las industrias farmacéuticas y biotecnológicas. NovaClean AFX (NC10-G) es una formulación sin aminas, especialmente adecuada para aplicaciones de semiconductores.
  • Detergente concentrado para salas limpias
  • Eficaz en la mayoría de las superficies, incluidas las aplicaciones de conductores y semiconductores
  • Ideal para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas
  • No generará una carga estática y no afectará la eficacia del suelo conductivo
  • Produce de 227,12 l a 484,5 l (60-128 gal) de solución de limpieza por recipiente de 3,8 l (1 gal)
  • Sin iones móviles
  • Filtrado a 0,1 micrómetros
  • Bajo en iones; bajo en sodio y potasio
  • Bajos niveles de residuos no volátiles
  • Biodegradable
  • Aclarado que no deja residuos
Especificaciones
Especificaciones
Limpiador de suelos
No estéril
Surfactante bajo en iones filtrado de 0,1 μm
Detergente filtrado para salas limpias de uso general, aclarado que no deja residuos
5 gal
NovaClean™
Transparente
Almacenar a temperatura ambiente. Evite la luz solar directa.
Fregonas y cubos o paños y esponja
18,9 L
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote046207-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/12/2024 Catalog NumberNC1-5G
Número de lote043024-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/05/2024 Catalog NumberNC1-5G
Número de lote036315-000 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2023 Catalog NumberNC1-5G
Número de lote035349-000 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/11/2022 Catalog NumberNC1-5G
Número de lote034676-000 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/11/2022 Catalog NumberNC1-5G
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ Limpiador de suelo NovaClean™ > Detergente de salas limpias NovaClean, surfactante biodegradable bajo en iones, 18,9 l (5 gal)