Learn More
3M™ Solución de sensibilidad, dulce
Se usa para comprobar el sellado de cara a respirador en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
Marca: 3M™ 7000029587
22.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Funciona rociando una solución dulce en el entorno de la cubierta.
- Si el portador no detecta el sabor dulce, se ha superado la prueba de ajuste.
- Botella de 55 ml
La Solución de Sensibilidad FT-11 de 3M™ se utiliza para probar la sensibilidad de alguien que lleve un respirador a una solución de sacarina. Se usa con el Aparato de Test Cualitativo de Encaje FT-10 de 3M™ y la Carcasa de Prueba de Encaje y Entrenamiento FT-20 de 3M™.
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Información de órdenes
Frascos individuales de 55 ml de solución de sensibilidad o solución de prueba de ajuste también disponibles.
Compliance
Cumple con los criterios de rendimiento para pruebas de ajuste de mascarillas según OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A.
Especificaciones
Recarga de solución de sensibilidad | |
55 ml | |
Se usa para probar la sensibilidad del usuario del respirador a una solución sacarina | |
FT-11 | |
Solución de sensibilidad |
1,9 oz | |
OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A | |
Kit de prueba de ajuste cualitativo | |
6/caja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron