Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Marca:  3M™ 7000002042
198.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12302419
  • 435.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Descripción
Descripción
  • Kits de prueba de ajuste para respiradores
  • El kit incluye: campana, anillo, 2 nebulizadores, solución de sensibilidad de sabor amargo, solución de prueba de ajuste de sabor amargo e instrucciones de usuario laminadas
  • El FT-30 utiliza una solución de prueba de benzoato de denatonio para producir un sabor muy amargo
  • Solo para uso profesional
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Información de órdenes
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Cumple con los criterios de rendimiento para pruebas de ajuste de mascarillas según OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de prueba de ajuste para sabor amargo
Automoción, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, producción y fabricación de metales, mantenimiento militar, reparación y servicio, minería, petróleo y gas, sector farmacéutico, transporte
FT-30
OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A
Solución de sensibilidad de 1,9 oz (56,19 ml) (sabor amargo), solución de prueba de ajuste de 1,9 oz (56,19 ml) (sabor amargo), campana y anillo de pruebas, dos nebulizadores, dos conjuntos de insertos de nebulizador de repuesto, detallado folleto de instrucciones multilingüe
Videos
  • 3M - Fit test kit training video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Fit test kit training video
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    3M™ Qualitative Fit-Test Kit > Kit de prueba de ajuste para sabor amargo
    For Occupational Use Only