Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
390.00€ - 435.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A
Para utilizar con (aplicación) Automoción, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, producción y fabricación de metales, mantenimiento militar, reparación y servicio, minería, petróleo y gas, sector farmacéutico, transporte
Incluye Solución de sensibilidad de 1,9 oz (56,19 ml) (sabor amargo), solución de prueba de ajuste de 1,9 oz (56,19 ml) (sabor amargo), campana y anillo de pruebas, dos nebulizadores, dos conjuntos de insertos de nebulizador de repuesto, detallado folleto de instrucciones multilingüe
Ver más especificaciones
Alertas:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12302419
Ver documentos
3M™
7000002042
Kit de prueba de ajuste para sabor amargo
435.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10676285
Ver documentos
3M™
7000001898
Kit de prueba de ajuste cualitativo
390.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fit test kit for respirators.
  • Kit includes:
    • Hood
    • Collar Assembly
    • Two Nebulizers
    • Sensitivity Solution, 55 mL (1.9 oz.)
    • Fit Test Solution, 55 mL (1.9 oz.)
    • Laminated User Instructions (Multilingual)
    • Two Sets of Replacement Nebulizer Inserts
  • Optional training and fit test case includes fit-test kit materials as well as training materials (videos, posters and literature).
  • FT-10 uses a test solution of sodium saccharin that produces a sweet tasting spray.
  • FT-30 uses a test solution of denatonium benzoate to produce a very bitter taste.
Usage:
  • Works by spraying the solution into the hood environment.
  • If the wearer does not detect any taste, the fit test has been passed.
Información de órdenes
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Cumple con los criterios de rendimiento para pruebas de ajuste de mascarillas según OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A.
Especificaciones
Especificaciones
OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A
Automoción, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, producción y fabricación de metales, mantenimiento militar, reparación y servicio, minería, petróleo y gas, sector farmacéutico, transporte
Solución de sensibilidad de 1,9 oz (56,19 ml) (sabor amargo), solución de prueba de ajuste de 1,9 oz (56,19 ml) (sabor amargo), campana y anillo de pruebas, dos nebulizadores, dos conjuntos de insertos de nebulizador de repuesto, detallado folleto de instrucciones multilingüe
Documentos
Product Certifications
For Occupational Use Only
Título del producto
3M™ Qualitative Fit-Test Kit