Learn More
3M™ Ajustar la solución de prueba FT-32, más amargo
Se puede usar para comprobar el sellado de cara a respirador en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
Marca: 3M™ 7100004634
22.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Alertas:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Descripción
- Solución de prueba de ajuste de sabor amargo para pruebas de ajuste
- Se utiliza con el aparato de prueba de ajuste cualitativo de 3M™ FT-30
- Se puede usar para comprobar el sellado de cara a respirador en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
- Solo para uso profesional
Especificaciones
Solución de prueba de ajuste | |
55 mL | |
Automoción, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, producción y fabricación de metales, mantenimiento militar, reparación y servicio, minería, petróleo y gas, sector farmacéutico, transporte | |
FT-32 |
1,9 oz | |
OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A | |
Kit de prueba de ajuste cualitativa sabor amargo | |
6/caja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
3M Fit test kit training video
Título del producto
3M™ Ajustar la solución de prueba FT-32, más amargo > Solución de prueba de ajuste
For Occupational Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido