Learn More
Sartorius Microsart™ Filtro 100 en bolsas
Filtros de membrana adecuados para su uso en las unidades Microsart Filter
Marca: Sartorius 16D01--10-07--BL
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
Filtros de membrana adecuados para su uso en las unidades Microsart @Filter
Las unidades Microsart @Filtro, estériles y listas para usar, combinan un embudo y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad. Se han desarrollado específicamente para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Para volúmenes de muestra de hasta 100 ml, el Microsart @Filtro 100 es el dispositivo ideal. El diseño optimizado permite una limpieza exhaustiva del sistema posterior a la filtración. No se retienen líquidos en el embudo del filtro. El sellado óptimo a la base Microsart de 47 mm queda garantizado mediante el cierre Click-Fit.
Seguro y fiable:
Envase estéril - no requiere esterilización en el momento de uso
Base y embudo completamente desechable - procedimiento sin preparación ni esterilización que reduce el riesgo de contaminación secundaria
Diseño y materiales optimizados - no queda líquido después de la filtración, elimina la necesidad de enjuagado
Fácil manipulación:
Cierre Click-Fit - Rápido en el análisis rutinario, elimina el riesgo de fugas
Economía:
Adaptable en Combisart™ - Máxima flexibilidad, sin inversión adicional necesaria
material de embudo transparente - visibilidad completa del proceso de filtrado
Especificaciones
Blanca | |
0,2 μm | |
Negra |
Nitrato de celulosa | |
Estériles | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- X60 MS @FILTER 100 CN B/N 0.2 µM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose