Learn More
Sartorius Microsart™ Filtro 100 en bolsas
Filtros de membrana adecuados para su uso en las unidades Microsart Filter
416.93€
Especificaciones
Material | Nitrato de celulosa |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Diámetro (métrico) | 47 mm |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11770506
|
Sartorius
16D03--10-H6--BL |
Gris | 0,5 μm | Blanca |
416.93€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11760506
|
Sartorius
16D02--10-06--BL |
Verde | 0,5 μm | Verde oscuro |
416.93€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11750506
|
Sartorius
16D01--10-07--BL |
Blanca | 0,2 μm | Negra |
416.93€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11780506
|
Sartorius
16D05--10-06--BL |
Blanca | 0,5 μm | Sin rejilla |
416.93€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11795485
|
Sartorius
16D01--10-H6--BL |
Blanca | 0,5 μm | Negra |
416.93€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Filtros de membrana adecuados para su uso en las unidades Microsart @Filter
Las unidades Microsart @Filtro, estériles y listas para usar, combinan un embudo y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad. Se han desarrollado específicamente para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Para volúmenes de muestra de hasta 100 ml, el Microsart @Filtro 100 es el dispositivo ideal. El diseño optimizado permite una limpieza exhaustiva del sistema posterior a la filtración. No se retienen líquidos en el embudo del filtro. El sellado óptimo a la base Microsart de 47 mm se garantiza mediante el cierre Click-Fit.
Seguridad y fiabilidad:
Envasados estériles: no es necesaria la esterilización en el punto de uso
Base y embudo completamente desechables: el procedimiento sin preparación ni esterilización reduce el riesgo de contaminación secundaria
Diseño y materiales optimizados: ningún líquido permanece tras la filtración, elimina la necesidad de enjuagado
Manipulación sencilla:
Cierre Click-Fit: rápido en análisis de rutina, elimina el riesgo de fugas
Economía:
Adaptable en Combisart™: máxima flexibilidad, sin necesidad de inversión adicional
Material de embudo transparente: visibilidad de la filtración completa
Especificaciones
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
47 mm |