Learn More
Sartorius Microsart™ Filtro 100 en bolsas
Filtros de membrana adecuados para su uso en las unidades Microsart Filter
Marca: Sartorius 16D05--10-06--BL
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Filtros de membrana adecuados para su uso en las unidades Microsart @Filter
Las unidades Microsart @Filtro, estériles y listas para usar, combinan un embudo y un filtro de membrana con rejilla en una sola unidad. Se han desarrollado específicamente para la detección y el recuento de microorganismos en productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Para volúmenes de muestra de hasta 100 ml, el Microsart @Filtro 100 es el dispositivo ideal. El diseño optimizado permite una limpieza exhaustiva del sistema posterior a la filtración. No se retienen líquidos en el embudo del filtro. El sellado óptimo a la base Microsart de 47 mm queda garantizado mediante el cierre Click-Fit.
Seguro y fiable:
Envase estéril - no requiere esterilización en el momento de uso
Base y embudo completamente desechable - procedimiento sin preparación ni esterilización que reduce el riesgo de contaminación secundaria
Diseño y materiales optimizados - no queda líquido después de la filtración, elimina la necesidad de enjuagado
Fácil manipulación:
Cierre Click-Fit - Rápido en el análisis rutinario, elimina el riesgo de fugas
Economía:
Adaptable en Combisart™ - Máxima flexibilidad, sin inversión adicional necesaria
material de embudo transparente - visibilidad completa del proceso de filtrado
Especificaciones
Blanca | |
0,5 μm | |
Sin rejilla |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
47 mm |