Learn More
Sartorius™ Microsart™ @filter 100 PVDF Filter Units
Microsart™ @filter 100 mL PVDF Filter Units consist of a funnel, membrane filter, and base support. Put on a stainless steel manifold in order to directly filter the sample. After filtration, the funnel is easy to remove via its click-fit closure.
Marca: Sartorius™ 16D04--10-06--TG
Detalles adicionales : Peso : 1.22000kg
Descripción
Filtración con membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) para soluciones acuosas (pH 1–12), hidrocarburos y otros muchos disolventes orgánicos y disolventes alcohólicos. Algunas aplicaciones habituales son:
- Recuento microbiano
- Pruebas de contaminación microbiana
- Pruebas de límites microbianos
- Otras pruebas microbianas de muestras líquidas
Tipos de envase de Microsart™ @Filter:
- 16D04--10-06-ACG: Envasado individual (con tapa)
- 16D04--10-06--TG: Envasado en bandejas (con tapa)
- 16D04--10-06--BL: Envasado en bolsas (sin tapa)
Especificaciones
3 bandejas estériles de 8 filtros cada una | |
Polipropileno | |
0,45 μm | |
13,2 cm2 | |
Unidad de filtro | |
47 mm |
Sí | |
PVDF | |
Estéril | |
24/paq. | |
100 mL |