Learn More
Sartorius™ Microsart™ @filter 100 PVDF Filter Units
Microsart™ @filter 100 mL PVDF Filter Units consist of a funnel, membrane filter, and base support. Put on a stainless steel manifold in order to directly filter the sample. After filtration, the funnel is easy to remove via its click-fit closure.
247.00€ - 580.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Polipropileno |
Material (membrana) | PVDF |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17168504
|
Sartorius™
16D04--10-06--BL |
60/paq. | 6 bolsas estériles de 10 filtros cada una |
580.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17178504
|
Sartorius™
16D04--10-06--TG |
24/paq. | 3 bandejas estériles de 8 filtros cada una |
247.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17188504
|
Sartorius™
16D04--10-06-ACG |
27/paq. | 27 filtros estériles envueltos individualmente |
290.00€
paquete de 27 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane filtration for aqueous solutions (pH 1–12), hydrocarbons, and several other organic solvents and alcoholic solvents. Typical applications include:
- Microbial enumeration
- Bioburden testing
- Microbial limit testing
- Other microbial tests of liquid samples
Microsart™ @Filter packaging types:
- 16D04--10-06-ACG: Individually packaged (with lid)
- 16D04--10-06--TG: Packaged on trays (with lid)
- 16D04--10-06--BL: Packaged in bags (without lid)
Especificaciones
Sí | |
PVDF | |
Estéril | |
Unidad de filtro | |
47 mm |
Polipropileno | |
0,45 μm | |
13,2 cm2 | |
100 mL |