Learn More
Sartorius Microsart™ Media
Enhance the safety of microbiological quality control in the pharmaceutical and biotech industries for microbial limits testing according to the USP and EP
Marca: Sartorius 14314--47----ACN
461.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21941" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Placa de medio de agar listo para usar (precargado con diferentes tipos de medio de agar) con tapa activa
- Envasado estéril y listo para usar junto con las unidades de filtrado Microsart
- La tapa activa permite la transferencia de la membrana sin contacto, sin usar pinzas y reduce el riesgo de contaminación secundaria
- La tapa interior elevable proporciona un fácil acceso a las colonias seleccionadas después de la incubación para un análisis adicional
Especificaciones
SDA; microorganismos target: levaduras y mohos | |
Medio de crecimiento |