Learn More
Sartorius Microsart™ Media
Enhance the safety of microbiological quality control in the pharmaceutical and biotech industries for microbial limits testing according to the USP and EP
640.00€
Especificaciones
Tipo de producto Medio de crecimiento
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15952510
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
14322--47----ACN
R2A; microorganismos target: recuento total, organismos estresados encontrados en sistemas de purificación de agua
640.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
15932510
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
14313--47----ACN
TSA; microorganismos target: recuento total
640.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15942510
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
14314--47----ACN
SDA; microorganismos target: levaduras y mohos
640.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Ready-to-use agar media dish (prefilled with different agar media types) with active lid
  • Sterile packaged and ready to use together with Microsart filter units
  • Active lid enables touch-free transfer of membrane, without using any tweezers and reduces the risk of secondary contamination
  • Liftable interior lid provides easy access to select colonies after incubation for further analysis
Especificaciones
Especificaciones
Medio de crecimiento