Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Sealed Edge Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit wiper. ISO Class 3 to 5 (Cleanroom Class 1 to 100).
Marke: Berkshire™ MSSS.0909.8
Beschreibung
- 100% continuous filament polyester knit
- Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Spezifikation
Cleanroom Wipe | |
22.86 cm | |
22.86 cm | |
IPA, Acetone and other solvents | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Sealed | |
Chamber cleaning and cmP processing | |
Non-sterile |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester Knit | |
267 | |
White | |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) | |
2-ply |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur