Learn More
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Wipers
Sealed Edge Cleanroom Laundered 100% Polyester Knit wiper. ISO Class 3 to 5 (Cleanroom Class 1 to 100).
1215.00€ - 1555.00€
Especificaciones
Material | Polyester Knit |
---|---|
Compatibilidad | IPA, Acetone and other solvents |
Peso base | 267 |
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05, REACH |
Bordes | Sealed |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17822135
|
Berkshire™
MSSS.1212.12 |
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm) |
1555.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15526344
|
Berkshire™
MSSS.0909.8 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
1215.00€
paquete de 800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 100% continuous filament polyester knit
- Two-ply pinsonic construction with unique knit structure and pattern
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Laundered and packaged in Berkshire’s ISO Class 4 cleanroom
Especificaciones
Polyester Knit | |
267 | |
Sealed | |
2-ply |
IPA, Acetone and other solvents | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Chamber cleaning and cmP processing | |
Non-sterile |