Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief
Easily adjusted so that the operator can vary the size of the sample being taken. Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief is suitable for taking very small volume samples of free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1074A-350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Ajustable, tiene una amplia gama de tamaños de muestra
Especificaciones
Acero inoxidable (316L) | |
De 0,01 a 0,1 ml | |
5 mm | |
350 mm |