Learn More
Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief
Easily adjusted so that the operator can vary the size of the sample being taken. Sampling Systems™ MicroThief™ Low Volume Powder Thief is suitable for taking very small volume samples of free flowing powders and granules.
1045.00€ - 1115.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316L)
Capacidad (métrico) De 0,01 a 0,1 ml
Diámetro (métrico) 5 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Fondo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Fondo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15849211
Ver documentos
Sampling Systems™
1074A-350
350 mm
1045.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15859211
Ver documentos
Sampling Systems™
1074A-500
500 mm
1115.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Adjustable, takes a range of sample sizes
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316L)
De 0,01 a 0,1 ml
5 mm