Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLGV033NS
Detalles adicionales : Peso : 0.20610kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Especificaciones
Amarillo | |
Fluoruro de polivinilideno hidrófilo (PVDF) | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
≤ 80 µl | |
Luer-Lok™ hembra | |
Millex™ | |
Filtro de jeringa | |
27 mm | |
33 mm |
Sí | |
Durapore PVDF | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
PP | |
Luer Slip macho | |
Paquete de 50 | |
<100 ml | |
33 mm |