Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
253.00€ - 2775.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Estilo de entrada | Luer-Lok™ hembra |
Código de producto | Marca | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Longitud (métrico) | Estilo de salida | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Longitud (métrico) | Estilo de salida | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11792524
|
Merck
SLGVX13NK |
≤15 µl | 21 mm | Deslizamiento Luer macho | 1000Pack |
2170.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10394009
|
Merck
SLGVX13NL |
≤15 µl | 21 mm | Deslizamiento Luer macho | 100Pack |
338.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10745746
|
Merck
SLGVX13TL |
≤15 µl | 48 mm | Salida de tubo | 100Pack |
351.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10728864
|
Merck
SLGV033NB |
≤80 µl | 25 mm | Luer Slip macho | Paquete de 250 |
920.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10375852
|
Merck
SLGV033NK |
≤ 80 µl | 27 mm | Luer Slip macho | Paquete de 1000 |
2775.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10040752
|
Merck
SLGV033NS |
≤ 80 µl | 27 mm | Luer Slip macho | Paquete de 50 |
253.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10430781
|
Merck
SLGVR04NL |
≤10 µl | 19,7 mm | Luer Slip macho, escalonado | 100Pack |
315.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Luer-Lok™ hembra |
0,22 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
Filtro de jeringa |