Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), 0,22 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLGVX13TL
327.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17370kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Especificaciones
Amarillo | |
Durapore PVDF | |
No estéril | |
≤15 µl | |
Luer-Lok™ hembra | |
Salida de tubo | |
Filtro de jeringa | |
48 mm | |
13 mm |
Sí | |
0,22 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
PP | |
100/paquete | |
100Pack | |
< 10 ml | |
13 mm |