Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca: Merck SLGP033NB
832.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana PES:- Los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de polietersulfona (PES) Millipore Express&trade: PLUS proporcionan una filtración rápida de soluciones orgánicas acuosas y leves.
- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química
Aplicaciones:
Filtración de tampón, aclarado de soluciones acuosas
Especificaciones
Sí | |
PES | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Millex™ | |
Filtro de jeringa y sin jeringa | |
33 mm |
Millipore Express PLUS (PES) | |
0,22 μm | |
4,5 cm2 | |
PP | |
250Pack | |
< 200 ml | |
33 mm |