Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
339.00€ - 2275.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Tamaño de poro | 0,22 μm |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras analíticas |
Material de la carcasa | PP |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Cantidad | Material | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Cantidad | Material | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11755223
|
Merck
SLGPX13NK |
13 mm | 1000Pack | PES hidrófilo | < 10 ml |
2105.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11790453
|
Merck
SLGPX13NL |
13 mm | 100Pack | PES hidrófilo | < 10 ml |
339.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10509952
|
Merck
SLGP033NB |
33 mm | 250Pack | Millipore Express PLUS (PES) | < 200 ml |
895.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10163282
|
Merck
SLGP033NK |
33 mm | 1000Pack | Millipore Express PLUS (PES) | < 200 ml |
2275.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with PES Membrane:- Non-sterile Millex™ syringe filters with Millipore Express™ PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
- Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applications:
Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
PP |
0,22 μm | |
Preparación de muestras analíticas |