Learn More
Thermo Scientific™ Mini uniones capilares
Las mini uniones capilares Thermo Scientific™ se usan con columnas GC capilares.
Marca: Thermo Scientific™ 290GU499
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Description
Las mini uniones capilares Thermo Scientific™ se usan con columnas GC capilares.
El kit contiene una unión y cinco empalmesIncluye:
Unión, 1; Empalmes, 5
Specifications
Unión capilar | |
Para diámetro interior de 0,53 mm Capilar | |
Columna GC capilar de 0,53 mm de diámetro interior |