Learn More
Thermo Scientific™ Mini uniones capilares
Las mini uniones capilares Thermo Scientific™ se usan con columnas GC capilares.
65.86€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10311155
|
Thermo Scientific™
290GU498 |
Columna GC capilar de 0,22 a 0,32 mm de D.I. |
65.86€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10289074
|
Thermo Scientific™
290GU499 |
Columna GC capilar de 0,53 mm de diámetro interior |
65.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las mini uniones capilares Thermo Scientific™ se usan con columnas GC capilares.
El kit contiene una unión y cinco empalmesIncluye:
Unión, 1; Empalmes, 5
Especificaciones
Unión capilar |