Learn More
Thermo Scientific™ Mini uniones capilares
Las mini uniones capilares Thermo Scientific™ se usan con columnas GC capilares.
Marca: Thermo Scientific™ 290GU498
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Las mini uniones capilares Thermo Scientific™ se usan con columnas GC capilares.
El kit contiene una unión y cinco empalmesIncluye:
Unión, 1; Empalmes, 5
Especificaciones
Unión capilar | |
Para diámetro interior de 0,32 mm Capilar | |
Columna GC capilar de 0,22 a 0,32 mm de D.I. |