Learn More
Brady™ Cintas de etiquetado MiniMark™
These ribbons have standard scratch, smear and chemical resistance. MiniMark™ Labeling Ribbons for B-7951 and B-7589 materials.
232.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de impresora |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Para impresoras MiniMark |
Longitud (imperial) | 98.4 yd. |
Anchura (imperial) | 4,3 in |
Longitud (métrico) | 90 m |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11761013
|
Brady™
710022 |
Negro |
232.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11791013
|
Brady™
710025 |
Azul |
232.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11701023
|
Brady™
710026 |
Verde |
232.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11781013
|
Brady™
710024 |
Rojo |
232.00€
1 caja |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Cinta de impresora | |
98.4 yd. | |
90 m | |
0.5 in. ID | |
90 m × 110 mm (L × An) | |
Cinta de uso general para todas las formas de etiquetado |
Para impresoras MiniMark | |
4,3 in | |
110 mm | |
12,7 mm de diámetro interior | |
Lado de tinta fuera | |
1 unidad |