Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ RC
Combinan una rápida filtración de eliminación de partículas de pequeño volumen con la máxima comodidad para el usuario. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ RC utilizan una membrana de celulosa regenerada para el aclarado de muestras de pequeño volumen. Elija entre tamaños de poro de 0.2 y 0.45 μm en filtros con 15, 25 y 4 mm de diámetro.
Marca: Sartorius 17765----------Q
774.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.89900kg
Descripción
Combinan una rápida filtración de eliminación de partículas de pequeño volumen con la máxima comodidad para el usuario.Los filtros de jeringa RC Sartorius Minisart™ utilizan una membrana de celulosa regenerada para la clarificación de muestras de pequeño volumen.Elija entre tamaños de poro de 0,2 y 0,45 μm en filtros de 15, 25 y 4 mm de diámetro.
Filtración simple, rápida y fiable- Contiene una membrana de celulosa regenerada (RC) hidrófila y resistente a disolventes
- Mejor compatibilidad con soluciones acuosas y mezclas de disolventes que la competencia
- Alto caudal para una rápida eliminación de partículas de pequeño volumen con sin fugas
- Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de partículas para HPLC O análisis de GC
- Carcasa de polipropileno
- Optimizado para la filtración antes de la analítica
- Resiste incluso disolventes y productos químicos agresivos
- Casi libre de lixiviados y extraíbles
- Entrada Luer Lock hembra con salida Luer Slip macho
- Las unidades de filtro completas y listas para conectar son fáciles de manejar
- Ajuste universal en jeringas estándar
- Las unidades desechables de un solo uso son una opción económica
- Calidad probada y probado al 100 % durante la fabricación
- Las opciones no estériles se pueden esterilizar mediante óxido de etileno, irradiación gamma y esterilización en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
150 μl | |
Luer Lock hembra | |
A granel | |
Minisart™ | |
Filtro de jeringa |
Celulosa regenerada | |
0,45 μm | |
4,52 cm2 | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho | |
4.5bar | |
500/paq. | |
25 mm |