Learn More
Sartorius Filtros de jeringa Minisart™ RC
Combinan una rápida filtración de eliminación de partículas de pequeño volumen con la máxima comodidad para el usuario. Los filtros de jeringa Sartorius Minisart™ RC utilizan una membrana de celulosa regenerada para el aclarado de muestras de pequeño volumen. Elija entre tamaños de poro de 0.2 y 0.45 μm en filtros con 15, 25 y 4 mm de diámetro.
87.30€ - 1670.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Celulosa regenerada |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Volumen de retención (después de la purga de aire) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10712712
|
Sartorius
17761----------K |
15 mm | 0,2 μm | 150 μl | 50/paq. |
147.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11776035
|
Sartorius
17761----------Q |
15 mm | 0,2 μm | 150 μl | 500/paq. |
930.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15902590
|
Sartorius
17761----------R |
15 mm | 0,2 μm | 150 μl | 1000/paq. |
1670.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10189650
|
Sartorius
17762----------K |
15 mm | 0,45 μm | 10 μl | 50/paq. |
131.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11516244
|
Sartorius
17762----------Q |
15 mm | 0,45 μm | 10 μl | 500/paq. |
930.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10654471
|
Sartorius
17764----------K |
25 mm | 0,2 μm | 150 μl | 50/paq. |
159.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10710432
|
Sartorius
17765----------K |
25 mm | 0,45 μm | 150 μl | 50/paq. |
142.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10087820
|
Sartorius
17765----------Q |
25 mm | 0,45 μm | 150 μl | 500/paq. |
1055.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10282121
|
Sartorius
17821----------K |
4,0 mm | 0,2 μm | 5 μl | 50/paq. |
87.30€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10169800
|
Sartorius
17821----------Q |
4,0 mm | 0,2 μm | 5 μl | 500/paq. |
795.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10519441
|
Sartorius
17822----------K |
4,0 mm | 0,45 μm | 5 μl | 50/paq. |
99.30€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10372861
|
Sartorius
17822----------Q |
4,0 mm | 0,45 μm | 5 μl | 500/paq. |
795.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10211371
|
Sartorius
17764----------Q |
25 mm | 0,2 μm | 150 μl | 500/paq. |
1170.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Combinan una rápida filtración de eliminación de partículas de pequeño volumen con la máxima comodidad para el usuario.Los filtros de jeringa RC Sartorius Minisart™ utilizan una membrana de celulosa regenerada para la clarificación de muestras de pequeño volumen.Elija entre tamaños de poro de 0,2 y 0,45 μm en filtros de 15, 25 y 4 mm de diámetro.
Filtración sencilla, rápida y fiable- Contiene membrana hidrófila de celulosa regenerada (RC) resistente a los disolventes
- Mejor compatibilidad con soluciones acuosas y mezclas de disolventes que los productos de la competencia
- Alto caudal para la rápida eliminación de partículas de pequeño volumen sin fugas
- Ideales para limpieza de muestras y eliminación partículas para el análisis de HPLC o GC.
- Carcasa de polipropileno
- Optimizados para el filtrado antes del análisis
- Resisten disolventes y productos químicos hostiles
- Casi libres de sustancias lixiviables y extraíbles
- Entrada luer lock hembra con una salida luer slip macho
- Las unidades de filtro completas y listas para conectar son fáciles de usar
- Ajuste universal en jeringas estándar
- Las unidades de un solo uso desechables son una opción económica
- Calidad probada y 100 % probados durante la fabricación
- Las opciones no estériles se pueden esterilizar mediante óxido de etileno, radiación gamma y en autoclave
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Luer Lock hembra | |
A granel | |
Filtro de jeringa |
Celulosa regenerada | |
Polipropileno | |
Luer-Slip macho | |
4.5bar |