Learn More
Fisherbrand™ Filtro estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta filtro estéril
Los filtros estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
39.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16200kg
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
- Las membranas de rejilla se utilizan en muchas técnicas microbiológicas, como el recuento de colonias tras la incubación
Especificaciones
El sistema 2.23bar | |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril | |
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos | |
Negra | |
Paquete de 100 | |
Sí |
Blanca | |
0,45 μm | |
60 ml/min/cm2 | |
5 l/min/cm2 | |
Hidrófilo | |
Disco con rejilla | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- X100 MBNE MCE WHIT/N 47MM .45µ ST Fisherbrand .
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose