Learn More
Fisherbrand™ Filtro estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta filtro estéril
Los filtros estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
49.33€ - 83.40€
Especificaciones
Material | Éster de celulosa mixta |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos |
Hidrofobicidad | Hidrófilo |
Cantidad | Paquete de 100 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Color | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11735285
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm | Blanca | Negra |
49.33€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11745285
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm | Negro | Blanco apagado |
83.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11765285
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm | Blanco | Negro |
79.35€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
- Las membranas de rejilla se utilizan en muchas técnicas microbiológicas, como el recuento de colonias tras la incubación
Especificaciones
Éster de celulosa mixta | |
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos | |
Paquete de 100 | |
Sí |
Estéril | |
Hidrófilo | |
Disco con rejilla | |
47 mm |