Learn More
Fisherbrand™ Filtro estéril de membranas de ésteres de celulosa mixta filtro estéril
Los filtros estériles de las membranas de ésteres de celulosa mixta Fisherbrand™ están compuestos de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
91.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Membranas de uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
- Naturalmente hidrófilo, biológicamente inerte y ofrecen estabilidad térmica
- Se caracteriza por contar con una superficie más suave y uniforme que la membrana de nitrocelulosa pura, lo que facilita la detección de partículas y un alto nivel de retención
- Las membranas de rejilla se utilizan en muchas técnicas microbiológicas, como el recuento de colonias tras la incubación
Especificaciones
2,23 bar | |
Microfiltración | |
0,45 μm | |
60 ml/min/cm2 | |
5 l/min | |
Hidrófilo | |
Disco con rejilla | |
47 mm |
Negro | |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril | |
Microdiálisis de ADN y proteínas, clarificación de soluciones acuosas durante el análisis microbiológico, identificación de ácidos nucleicos | |
Blanco apagado | |
Paquete de 100 | |
Sí |