Learn More
Tocris Bioscience™ ML 315 hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marca:  Tocris Bioscience™ 5700/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18774539
  • 229.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
ML 315 hydrochloride is a inhibitor of cdc2-like kinases (Clk) and DYRK kinases (IC50 values are 68, 68 and 231 nM for Clk1, Clk4 and Clk2, respectively, and 282 and 1156 nM for Dyrk1A and Dyrk1B). Shows 20-fold selectivity for Clk4 over Dyrk1A. Stable in both mouse and human plasma. Moderately cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
Inhibidor
1440251-53-5
410.68g/mol
Cdc2-like Kinase Inhibitors
Cdc2-like Kinase
C18H13Cl2N3O2.HCl
Almacenar a –20°C
10 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación