Learn More
Tocris Bioscience™ ML 315 hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
229.00€ - 875.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Inhibidor |
---|---|
Proteínas objetivo | Cdc2-like Kinase |
CAS | 1440251-53-5 |
Fórmula molecular | C18H13Cl2N3O2.HCl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.68g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18774539
|
Tocris Bioscience™
5700/10 |
10 mg |
229.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18714729
|
Tocris Bioscience™
5700/50 |
50 mg |
875.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Inhibitor of cdc2-like kinases (Clk) and DYRK kinases (IC50 values are 68, 68 and 231 nM for Clk1, Clk4 and Clk2, respectively, and 282 and 1156 nM for Dyrk1A and Dyrk1B). Shows 20-fold selectivity for Clk4 over Dyrk1A. Stable in both mouse and human plasma. Moderately cell permeable.Especificaciones
Inhibidor | |
1440251-53-5 | |
410.68g/mol | |
Cdc2-like Kinase Inhibitors |
Cdc2-like Kinase | |
C18H13Cl2N3O2.HCl | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación