Learn More
RETSCH Molinos mezcladores MM 400: bolas de molienda
For use with MM 400 Mixer Mills
Marca:  RETSCH 05.368.0105
Detalles adicionales : Peso : 0.99790kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10521213
  • 28.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Varios tamaños y colores.
Especificaciones
Especificaciones
Bola de molienda
2,5 cm
Molino mezclador MM 400
0,98 in
Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda
Acero inoxidable