Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta
Este armario móvil con una puerta ofrece un espacio de almacenamiento versátil con una sola puerta para proteger los elementos almacenados.
Marca: Köttermann 315-00061
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de una puerta para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
Blanco | |
516 x 600 x 590 mm | |
Con revestimiento de epoxi | |
Sujetar con | |
1 | |
Ninguno | |
Plástico con frenos | |
Acero |
móvil | |
Con bisagras | |
Acero | |
No | |
Ninguno | |
Ninguno | |
Sí |