Learn More
Köttermann Armario móvil con una puerta
Este armario móvil con una puerta ofrece un espacio de almacenamiento versátil con una sola puerta para proteger los elementos almacenados.
478.34€ - 726.10€
Especificaciones
Tipo de cabina | móvil |
---|---|
Tipo de puerta | Con bisagras |
Acabado | Con revestimiento de epoxi |
Material del bastidor | Acero |
Mecanismo de bloqueo | No |
Código de producto | Marca | Lado abisagrado | N.º de cajones | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Lado abisagrado | N.º de cajones | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17312119
|
Köttermann
315-00110 |
Sujetar con | Ninguno | Ninguno | 516 x 450 x 590 mm |
478.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17322119
|
Köttermann
315-00112 |
Sujetar con | Ninguno | Ninguno | 516 x 450 x 590 mm |
478.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17352119
|
Köttermann
315-00118 |
Sujetar con | Ninguno | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
552.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17362119
|
Köttermann
315-00122 |
Sujetar con | Ninguno | 1 | 516 x 450 x 740 mm |
552.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17382119
|
Köttermann
315-00124 |
Sujetar con | 1 | Ninguno | 516 x 450 x 740 mm |
597.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17372099
|
Köttermann
315-00061 |
Sujetar con | Ninguno | Ninguno | 516 x 600 x 590 mm |
524.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17312109
|
Köttermann
315-00071 |
Sujetar con | Ninguno | 1 | 516 x 600 x 740 mm |
726.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Espacio de almacenamiento versátil
- Móvil con ruedas bloqueables
- Dispone de una puerta para proteger los elementos almacenados
- Muchos tamaños y configuraciones disponibles
Especificaciones
móvil | |
Con revestimiento de epoxi | |
No | |
Ninguno | |
Sí | |
Acero |
Con bisagras | |
Acero | |
1 | |
Plástico con frenos | |
Blanco |