Learn More
3M™ Molecular Detection Cap/Decap Tool
Molecular detection cap and decap tool with lysis and reagent
623.28€ - 768.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Accesorio |
---|---|
Tipo de prueba | Alimentos y bebidas, Prueba medioambiental |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17233744
|
3M™
7100001305 |
Reactivo MDSCDR |
768.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17243744
|
3M™
7100001306 |
Lisis MDSCDL |
623.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Easy to use custom 3M accessory.
- Increase technician productivity.
Especificaciones
Accesorio | |
Alimentos y bebidas, Prueba medioambiental | |
1 |