Learn More
Invitrogen™ DQ™ Red BSA - Special Packaging
La hidrólisis del sustrato produce un producto fluorescente brillante
Marca: Invitrogen™ D12051
573.04 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
BSA DQ Red es un sustrato fluorogénico para las proteasas. Se observa un fuerte efecto de supresión de fluorescencia cuando las proteínas están fuertemente marcadas con tintes BODIPY. Tras la hidrólisis de BSA DQ Red a péptidos únicos etiquetados con colorante por proteasas, esta desactivación se alivia, lo que produce productos fluorescentes brillantes.
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. | |
Sólido | |
5 x 1 mg | |
Sustrato basado en proteínas |
Fluorescente | |
DQ™ | |
Sustrato de proteasa | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3080007 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | D12051 |
3034038 | Certificado de análisis | 13/11/2024 | D12051 |
3034039 | Certificado de análisis | 13/11/2024 | D12051 |
2991647 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | D12051 |
2991648 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | D12051 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%