Learn More
Invitrogen™ EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina)
EdU se puede usar como reemplazo de BrdU y mide directamente la síntesis de ADN de novo o la síntesis de fase S del ciclo celular mediante química del clic.
461.00€ - 6410.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
---|---|
Etiqueta o tinte | EdU |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11590926
![]() |
Invitrogen™
A10044 |
50 mg |
461.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10617215
|
Invitrogen™
E10187 |
500 mg |
1648.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10839370
|
Invitrogen™
E10415 |
5 g |
6410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EdU (5-etinil-2’-desoxiuridina) puede usarse como repuesto para BrdU (5-bromo-2’-desoxiuridina) y mide directamente la síntesis de ADN de novo o síntesis de fase S del ciclo celular mediante química del clic. La química de clic es un método de acoplamiento covalentemente de una azida con un alquino. La detección de EdU emplea la reacción clic catalizada de cobre(I) con un tinte fluorescente modificado mediante una azida para formar un anillo de triazol estable. Debido al escaso tamaño del reactivo de detección de clic, no es necesario realizar ningún paso de desnaturalización para acceder al ADN. La eliminación de este paso permite obtener resultados más reproducibles, un protocolo más sencillo y rápido y mediciones que pueden multiplexarse fácilmente con objetivos relevantes basados en anticuerpos, incluidos fosfo-histona H3, Ki-67 y ciclina B1, así como experimentos de doble pulso con BrdU mediante citometría de flujo, microscopía de fluorescencia, cribado de alto rendimiento (HTS) de microplacas o cribado de alto contenido (HCS).
EdU es fácilmente soluble en DMSO, alcohol, agua, o tampones acuosos. Para su uso con aplicaciones in vitro, prepare una solución madre de EdU 10 mM en DMSO o tampón acuoso.
Solo para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
EdU |
Para uso exclusivo en investigación.No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.